Principaux documents
Z729906
Hettich® fixed angle rotor, 48 place, 2 rows
for MIKRO 220/220R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 48 place, 2 rows (w/ bio-containment lid)
Synonyme(s) :
Hettich® centrifuge rotors
About This Item
Code UNSPSC :
41103900
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
RCF variable (21,255 outer row/18,845 inner row)
to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 1158-L
Paramètres
21225 (18845) max. RCF (Inner (outer))
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG