Z722847
Accessoires pour centrifugeuses Hettich® ROTOFIX 32A / Universal 320/320R
Rotor, 6 place for CYTO, swing out, for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
to hold 6 x 1660, 1680 buckets
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 1626
Paramètres
2,039 max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models Totafix 32A and Universal 320/320R