Z707732
TPP® centrifuge tubes
capacity 15 mL, polystyrene, conical
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cap
conical bottom tube
polystyrene
transparent tube
Stérilité
sterile
Caractéristiques
RCF 1,700 × g
Conditionnement
pack of 800 ea
Fabricant/nom de marque
TPP 91115
Capacité
15 mL
Catégories apparentées
Description générale
Temperature Range for Polypropylene Tubes: -196°C to +121°C; Polystyrene Tubes: -40°C to +70°C; Maximum RCF for Polypropylene Tubes: 15500 × g*; Polystyrene Tubes: 1700 × g*.
* Depending on adapter and temperature
All Tubes are gamma Irradiated