Z707414
ThinSeal™ film
sterile
Synonyme(s) :
multiplate sealing film
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Caractéristiques
piercable: no
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Excel Scientific STR-THIN-PLT
Technique(s)
ELISA: suitable
Longueur
141 mm
Larg. × L
5.4 cm × 14.1 cm
Largeur
54 mm