Z687162
Nunclon® Δ Multidishes
4 wells, flat bottom, 5 mL/well
Synonyme(s) :
4well plate
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear polystyrene plate
flat bottom clear polystyrene wells
rectangular
Stérilité
sterile; γ-irradiated
sterile; γ-irradiated
Caractéristiques
lid
Conditionnement
case of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Nunc 167063
Disponibilité
not available in North America
Boîte , Long. × larg.
128 mm × 86 mm
Capacité de la boîte
20 mL
Volume maximum
5 mL
Taille
4 wells
Superficie
21.8 cm2 , per well
Volume de travail
5 mL
Couleur
clear
Type de liaison
Nunclon Delta surface
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Stackable and flat well bottom.
- γ irradiated sterilization.
- Certified-non-pyrogenic.
- Provided with alphanumerical codes for Well identification.
- Maximum adhesion ensured by proprietary surface modification.
- Ensures a large culture area.
- Accept standard glass coverslips: 24 × 60mm for a 4-well plate.