Principaux documents
Z645532
Nichiryo pipette tips
maximum volume 200 μL, universal, pack of 960 (10 racks of 96 tips), sterile
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.01
Matériaux
colorless
Stérilité
sterile
Caractéristiques
barrier: no
Conditionnement
pack of 960 (10 racks of 96 tips)
Fabricant/nom de marque
Nichiryo BMT-SGRS
Disponibilité
not available in (France)
Volume maximum
200 μL
Caractéristiques et avantages
  • RNase and DNase free
  • Fits most pipettes
  • Premium packaging featuring stand-up and puncture-resistant bags
  • Racked tips are offered in both hinged and lift-off tops
Autres remarques
Browse all pipette tips