Principaux documents
Z369179
Finnpipette® Stepper pipette tips
maximum volume 2.5 mL, sterile
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.01
Matériaux
colorless
Stérilité
sterile
Caractéristiques
barrier: no
Conditionnement
pack of 50 ea
Fabricant/nom de marque
Finn 9404193
Volume maximum
2.5 mL
Volume
2.5 mL
Description générale
Delivers 50-250 μl
Seven sizes, each available in bulk pack or sterile single-wrapped.
Conditionnement
Individually wrapped
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries