Z360368
Sterilizing pans
capacity 20 L
Synonyme(s) :
autoclavalble bin, autoclave tray
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene container
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene 6900-0020
L × l × H
543 mm × 435 mm × 130 mm
Capacité
20 L