Z351539
Eppendorf® epT.I.P.S. Biopur®, singles
pack of 1000 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
colorless
Description
PCR inhibitor free
Stérilité
sterile
Caractéristiques
ATP free
DNA free (Bacterial (E. Coli))
DNA free (Human)
DNase free
RNase free
barrier: no
pyrogen free
Conditionnement
pack of 1000 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022492209
Longueur
53 mm
Volume maximum
200 μL
Catégories apparentées
Description générale
Batch specific certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Application
Informations légales