WH0083596M1
Monoclonal Anti-BCL2L12 antibody produced in mouse
clone 1B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-BCL2-like 12 (proline rich), Anti-MGC120313, Anti-MGC120314, Anti-MGC120315
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1B1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BCL2L12(83596)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
RSKLVRLSSDSFARLVELFCSRDDSSRPSRACPGPSPPSPEPLARLALAMELSRRVAGLGGTLAGLSVEHVHSFTPWIQAHGGWEGILAVSPVDLNLPLD
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable