WH0056852M1
Monoclonal Anti-RAD18 antibody produced in mouse
clone 3H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-RAD18 homolog (S. cerevisiae), Anti-RNF73
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3H7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAD18(56852)
Description générale
Immunogène
Sequence
EKEIDEIHSKYRKKHKSEFQLLVDQARKGYKKIAGMSQKTVTITKEDESTEKLSSVCMGQEDNMTSVTNHFSQSKLDSPEELEPDREEDSSSCIDIQEV
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable