WH0011072M2
Monoclonal Anti-DUSP14 antibody produced in mouse
clone 4B5-E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-MKP6, Anti-MKPL, Anti-dual specificity phosphatase 14
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4B5-E6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DUSP14(11072)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MSSRGHSTLPRTLMAPRMISEGDIGGIAQITSSLFLGRGSVASNRHLLQARGITCIVNATIEIPNFNWPQFEYVKVPLADMPHAPIGLYFDTVADKIHSVSRKHGATLVHCAAGVSRSATLCIAYLMKFHNVCLLEAYNWVKARRPVIRPNVGFWRQLIDYERQLFGKSTVKMVQTPYGIVPDVYEKESRHLMPYWGI
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable