WH0010797M1
Monoclonal Anti-MTHFD2 antibody produced in mouse
clone 4G7-2G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-NMDMC, Anti-methylenetetrahydrofolate dehydrogenase (NADP+ dependent) 2, methenyltetrahydrofolate cyclohydrolase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4G7-2G3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MTHFD2(10797)
Description générale
Immunogène
Sequence
SLRLRPFHLAAVRNEAVVISGRKLAQQIKQEVRQEVEEWVASGNKRPHLSVILVGENPASHSYVLNKTRAAAVVGINSETIMKPASISEEELLNLINKLNNDDNVDGLLVQLPLPEHIDERRICNAVSPDKDVDGFHVINVGRMCLDQYSMLPATPWGVWEIIKRTGIPTLGKNVVVAGRSKNVGMPIAMLLHTDGAHERPGGDATVTISHRYTPKEQLKKHTILADIVISAAGIPNLITADMIKEGAAVIDVGINRVHDPVTAKPKLVGDVDFEGVRQKAGYITPVPGGVGPMTVAMLMKNTIIAAKKVLRLEEREVLKSKELGVATN
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable