WH0010270M1
Monoclonal Anti-AKAP8 antibody produced in mouse
clone 3D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-A kinase (PRKA) anchor protein 8, Anti-AKAP95, Anti-DKFZp586B1222
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... AKAP8(10270)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
VDPEMEGDDNLGGEDKKETPEEVAADVLAEVITAAVRAVDGEGAPAPESSGEPAEDEGPTDTAEAGSDPQAEQLLEEQVPCGTAHEKGVPKARSEAAEAGNGAETMAAEAES
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable