Accéder au contenu
MilliporeSigma
Toutes les photos(1)

Principaux documents

WH0005955M1

Sigma-Aldrich

Monoclonal Anti-RCN2 antibody produced in mouse

clone 2B12, ascites fluid

Synonyme(s) :

Anti-E6BP, Anti-ERC-55, Anti-ERC55, Anti-reticulocalbin 2, EF-hand calcium binding domain

Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme


About This Item

Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41

Source biologique

mouse

Niveau de qualité

Conjugué

unconjugated

Forme d'anticorps

ascites fluid

Type de produit anticorps

primary antibodies

Clone

2B12, monoclonal

Espèces réactives

human

Technique(s)

indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000

Isotype

IgG1κ

Numéro d'accès GenBank

Numéro d'accès UniProt

Conditions d'expédition

dry ice

Température de stockage

−20°C

Modification post-traductionnelle de la cible

unmodified

Informations sur le gène

human ... RCN2(5955)

Description générale

The protein encoded by this gene is a calcium-binding protein located in the lumen of the ER. The protein contains six conserved regions with similarity to a high affinity Ca(+2)-binding motif, the EF-hand. This gene maps to the same region as type 4 Bardet-Biedl syndrome, suggesting a possible causative role for this gene in the disorder. (provided by RefSeq)

Immunogène

RCN2 (AAH04892.1, 24 a.a. ~ 317 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.

Sequence
KAEELHYPLGERRSDYDREALLGVQEDVDEYVKLGHEEQQKRLQAIIKKIDLDSDGFLTESELSSWIQMSFKHYAMQEAKQQFVEYDKNSDDTVTWDEYNIQMYDRVIDFDENTALDDAEEESFRKLHLKDKKRFEKANQDSGPGLSLEEFIAFEHPEEVDYMTEFVIQEALEEHDKNGDGFVSLEEFLGDYRWDPTANEDPEWILVEKDRFVNDYDKDNDGRLDPQELLPWVVPNNQGIAQEEALHLIDEMDLNGDKKLSEEEILENPDLFLTSEATDYGRQLHDDYFYHDEL

Forme physique

Solution

Informations légales

GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services

Vous ne trouvez pas le bon produit ?  

Essayez notre Outil de sélection de produits.

Code de la classe de stockage

10 - Combustible liquids

Point d'éclair (°F)

Not applicable

Point d'éclair (°C)

Not applicable

Équipement de protection individuelle

Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)


Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :

Certificats d'analyse (COA)

Lot/Batch Number

Vous ne trouvez pas la bonne version ?

Si vous avez besoin d'une version particulière, vous pouvez rechercher un certificat spécifique par le numéro de lot.

Déjà en possession de ce produit ?

Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.

Consulter la Bibliothèque de documents

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contacter notre Service technique