WH0004439M8
Monoclonal Anti-MSH5 antibody produced in mouse
clone 1C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-MGC2939, Anti-MutSH5, Anti-NG23, Anti-mutS homolog 5 (E. coli)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MSH5(4439)
Description générale
Immunogène
Sequence
GNDLVFFYQVCEGVAKASHASHTAAQAGLPDKLVARGKEVSDLIRSGKPIKPVKDLLKKNQMENCQTLVDKFMKLDLEDPNLDLNVFMSQEVLPAATSIL
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable