WH0002793M1
Monoclonal Anti-GNGT2 antibody produced in mouse
clone 1G11-C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-GGAMMA8, Anti-GGAMMAC, Anti-GNG8, Anti-GNG9, Anti-GNGT8, Anti-guanine nucleotide binding protein (G protein), gamma transducing activity polypeptide 2
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1G11-C7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GNGT2(2793)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MAQDLSEKDLLKMEVEQLKKEVKNTRIPISKAGKEIKEYVEAQAGNDPFLKGIPEDKNPFKEKGGCLIS
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable