Principaux documents
V5750
Sigma-Aldrich
Snake venom from Sepedon (Hemachatus) hemachatus (Ringhals Cobra)
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Température de stockage
−20°C
Niveau de qualité
Application
Source of phospholipase A and postsynaptic neurotoxins.
Actions biochimiques/physiologiques
has acetylcholinesterase activity
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable