TMO4112-0125
Nalgene® sterile single-use Erlenmeyer flask with solid closure
PETG, bottle volume 125 mL, case of 24 ea
Synonyme(s) :
Nalgene Erlenmeyer flask, single use plastic flask
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PETG
Stérilité
sterile
Conditionnement
case of 24 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene 4112-0125
Volume du flacon
125 mL