TMO374110
Nunc® Coded Cryobank Vials in black low rack
polypropylene, capacity 1.0 mL, self-standing natural, sterile, green cap, case of 960 ea
Synonyme(s) :
coded cryobank vial storage, cryostorage
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
green cap
polypropylene
self-standing natural
Stérilité
sterile
Conditionnement
case of 960 ea
Fabricant/nom de marque
Nunc 374110
Technique(s)
cryopreservation: suitable
Capacité
1.0 mL