Principaux documents
T9001
Sigma-Aldrich
Tricaprylin
Sigma Grade, ~99%
Synonyme(s) :
1,2,3-Trioctanoylglycerol, Glyceryl tricaprylate
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352202
Qualité
Sigma Grade
Niveau de qualité
Essai
~99%
Densité
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
awg
Point d'éclair (°F)
392.4 °F
Point d'éclair (°C)
200.2 °C