T6817
Monoclonal Anti-Tumor Necrosis Factor-α antibody produced in mouse
clone 28401, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-TNF-α
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
28401, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: 4 μg/mL
immunohistochemistry: 25 μg/mL using using fixed human peripheral blood leukocytes and a chromogenic detection system
neutralization: suitable
western blot: 1.0-2.0 μg/mL
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TNF(7124)
Immunogène
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable