T5202
TPBM
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
8-Benzylsulfanylmethyl-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-purine-2,6-dione, 8-[(Benzylthio)methyl]theophylline, Theophylline, 8-[(benzylthio)methyl]
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >5 mg/mL
Chaîne SMILES
CN1C(=O)N(C)c2nc(CSCc3ccccc3)[nH]c2C1=O
InChI
1S/C15H16N4O2S/c1-18-13-12(14(20)19(2)15(18)21)16-11(17-13)9-22-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3,(H,16,17)
Clé InChI
FEHAMBYTUPDFJE-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.