SYNS371103
Synthware™ microliter syringe
borosilicate glass 3.3, needle, Blunt Tip, capacity 10 μL
Synonyme(s) :
Synthware S371103, glass sample syringe
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3
Caractéristiques
needle Blunt Tip
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech S371103
Capacité
10 μL
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages