SYNF264825
Synthware™ Burets
class A, amber borosilicate glass 3.3, volume 25 mL
Synonyme(s) :
Synthware F264825, burette
About This Item
Matériaux
amber borosilicate glass 3.3
clear
Caractéristiques
class A
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech F264825
Volume
25 mL
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages