SYNF204500
Synthware™ three neck full jacket round bottom flask with vertical side necks
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
Synthware F204500, 3-neck reaction flask
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3
clear
Joint
center joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech F204500
Capacité
500 mL
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages