SRP8038
IL-38 mouse
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, FLAG® tagged, lyophilized
Synonyme(s) :
CD223, Interleukin-1 family member 10, Interleukin-38
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
IL-38 mouse, recombinant, expressed in E. coli, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
Source biologique
mouse
Produit recombinant
expressed in E. coli
Étiquette/Marqueur
FLAG® tagged
Essai
>95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
~20 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Il1f10(215274)
Description générale
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable