SRP8027
CD24 (mouse): FC (human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
M1/69-J11D heat stable antigen, NaMN adenylyltransferase 1, Nectadrin, X62 Heat stable antigen (HSA)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Essai
>90% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
~50 kDa by SDS-PAGE
Conditionnement
pkg of 50 μg
Impuretés
<0.06 EU/μg endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... CD24(100133941)
Description générale
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable