Principaux documents
SRP0682
Sigma-Aldrich
IGF1RTIDE
≥95% (HPLC)
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
1595.83
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
The 14 amino acids of IGF1Rtide peptide sequence (KKKSPGEYVNIEFG) is derived from human IRS-1 protein residues 891-902.
Séquence
KKKSPGEYVNIEFG
Reconstitution
Reconstitute in 25 mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
Stockage et stabilité
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable