Principaux documents
SRP0672
Sigma-Aldrich
IDO2, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Synonyme(s) :
3-dioxygenase 2, IDO, IDO-2, Indoleamine 2
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
Produit recombinant
expressed in E. coli
Forme
frozen liquid
Poids mol.
46 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... IDO2(169355)
Description générale
Human IDO2, also known as Indoleamine 2,3-dioxygenase 2, GenBank Accession No. NM_194294, a.a. 15-420(end) with an N-terminal His-tag, expressed in the presence of hemin in an E. coli cell expression system. MW = 46 kDa.
Forme physique
Aqueous solution
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable