Principaux documents
SRP0609
Sigma-Aldrich
TUT4, FLAG® -Tag, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
TUT4, Terminal uridylyltransferase 4, ZCCHC11
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
127 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... ZCCHC11(23318)
Description générale
Human TUT4, also known as ZCCHC11, GenBank Accession number NM_001009881, a.a. 212-1313 with C-terminal FLAG-Avi-tag. MW = 127 kDa, expressed in an HEK293 expression system. This protein is enzymatically biotinylated using Avitag technology. Biotinylation is confirmed to be ?90%.
Forme physique
Aqueous solution
Informations légales
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable