Principaux documents
SRP0595
Sigma-Aldrich
GLS2, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Synonyme(s) :
L-glutaminase, L-glutaminase amidohydrolase, glutaminase liver isoform (liver mitochondria)
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
Produit recombinant
expressed in E. coli
Forme
frozen liquid
Poids mol.
66 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... GLS2(27165)
Description générale
Human glutaminase liver isoform (liver, mitochondria), also known as GLS2, L-glutaminase, and L-glutaminase amidohydrolase, GenBank Accession No.NM_013267, a.a. 15-602, with N-terminal His-tag, MW=66 kDa, expressed in an E.coli cell expression system.
Forme physique
Aqueous solution
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable