Principaux documents
SRP0501
Sigma-Aldrich
C-MER, GST-Tag
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Synonyme(s) :
MERTK, receptor tyrosine kinase MerTK, tyrosine-protein kinase Mer
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
60 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... MERTK(10461)
Description générale
Human c-Mer, also known as tyrosine-protein kinase Mer, MERTK, and receptor tyrosine kinase MerTK GenBank Accession NM_006343, a.a. 578-872 with C-terminal GST-tag. Expressed in a baculovirus-infected Sf9 cell expression system. MW = 60 kDa.
Forme physique
Aqueous solution
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable