SRP0461
BRD4 (49-170) His tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
CAP, HUNK1, HUNKI, MCAP, bromodomain containing 4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
15.5 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Technique(s)
cell based assay: suitable
Solubilité
water: soluble
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... BRD4(23476)
Catégories apparentées
Description générale
BRD4 (bromodomain-containing protein 4) belongs to the BET (bromodomain and extra-terminal) family. The protein has two bromodomains (BD1 and BD2) connected via a long interdomain linker.Human Bromodomain containing 4, also known as BRD4, HUNK1, or MCAP (GenBank Accession No. NM_058243) amino-acids 49-170 with N-terminal His-tag, MW = 15.5kDa, expressed in an Escherichia coli expression system.
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable