SRP0273
PDE8A1 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
PDE8, PDE8A, Phosphodiesterase 8A1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Activité spécifique
≥437 pmol/min-μg
Poids mol.
119 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PDE8A(5151)
Description générale
Human PDE8A1 (GenBank Accession No. NM_002605), full length with N-terminal GST tag, MW = 119kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable