SRP0205
MEG-1 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Megakaryocyte phosphatase, PTPMEG1, PTPN4, Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 4
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
60.3 kDa
Conditionnement
pkg of 20 μg
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PTPN4(5775)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires