SRP0154
SUV39H1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥50% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Histone-lysine N-methyltransferase, H3 lysine-9 specific 1, KMT1A, Lysine N-methyltransferase 1A, Su(var)3-9 homolog 1, Suppressor of variegation 3-9 homolog 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥50% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
64 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... SUV39H1(6839)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires