SRP0129
Dot1L human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
DOT1-like, histone H3 methyltransferase, H3-K79-HMTase, KIAA1814, KMT4, Lysine N-methyltransferase 4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
73 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... DOT1L(84444)
Description générale
Application
Forme physique
Notes préparatoires