Principaux documents
SML4107
PKM2 inhibitor compound 3k
new
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Compound 3K, 3-Methyl-1,4-dioxo-1,4-dihydronaphthalen-2-yl)methyl piperidine-1-carbodithioate, C3K, C3k, Compound 3k, MDK 4882, MDK-4882, MDK4882, PKM2-IN-1
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H19NO2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
S(CC2=C(C(=O)c3c(cccc3)C2=O)C)C(=S)N1CCCCC1
InChI
1S/C18H19NO2S2/c1-12-15(11-23-18(22)19-9-5-2-6-10-19)17(21)14-8-4-3-7-13(14)16(12)20/h3-4,7-8H,2,5-6,9-11H2,1H3
Clé InChI
STAFOGVMELKGRI-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Pyruvate kinase M2 (PKM2) inhibitor superior to shikonin.
Compound 3k (C3k) is a pyruvate kinase M2 (PKM2) inhibitor with 3-fold higher potency than shikonin (IC50 = 2.95 and 8.82 μM, respectively, by in vitro PKM2 LDH coupled assay). C3k exhibits potent cancer cell-selective antiproliferative activity in high PKM2-expressing cancer cultures (HCT116/HeLA/H1299 IC50 = 0.18/0.29/1.56 μM with C3k, 1.84/2.45/1.88 μM with shikonin) with much less cytotoxicity toward normal BEAS-2B human bronchial epithelial cells (IC50 = 18.46 μM; IC50 = 5.36 μM with shikonin).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable