SML4057
PF-9363
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,6-Dimethoxy-N-[4-methoxy-6-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)-1,2-benzisoxazol-3-yl]benzenesulfonamide, CTx 648, CTx-648, CTx648, PF9363
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable