SML3951
NSC255112
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
NSC255112, 19-[(4-Morpholinylimino)methyl]-geldanamycin, NSC 255112
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
, Light red to dark purple
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
O=C(C(NC(/C(C)=C/C=C\[C@H](OC)[C@H]1OC(N)=O)=O)=C2/C=N/N3CCOCC3)C(C[C@@H](C)C[C@H](OC)[C@H](O)[C@@H](C)/C=C1\C)=C(OC)C2=O
InChI
1S/C34H48N4O10/c1-19-15-23-29(40)27(24(30(41)32(23)46-7)18-36-38-11-13-47-14-12-38)37-33(42)20(2)9-8-10-25(44-5)31(48-34(35)43)22(4)17-21(3)28(39)26(16-19)45-6/h8-10,17-19,21,25-26,28,31,39H,11-16H2,1-7H3,(H2,35,43)(H,37,42)/b10-8-,20-9-,22-17-,36-18+/t19
Clé InChI
NBLSLHGULNLUQD-PRIZTHDISA-N
Actions biochimiques/physiologiques
NSC255112 is a cell penetrant and potent global inhibitor of cellular glycosylation that induces reversible Golgi fragmentation. NSC80997 affects both initiation and elongation of O-glycosylation in ways not directly dependent on GalNAc-T11. NSC255112 induces Tn antigen expression in human cell lines. It also reduces cell surface heparan sulfate a necessary factor for SARS-CoV-2 infection.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable