Principaux documents
SML3932
Sigma-Aldrich
DC-Y13-27
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(E)-2-cyano-3-(5-(3-hydroxyphenyl)thiophen-2-yl)acrylamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H10N2O2S
Poids moléculaire :
270.31
Code UNSPSC :
12352200
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 30 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
NC(/C(C#N)=C/C1=CC=C(C2=CC=CC(O)=C2)S1)=O
Clé InChI
FCXTXGWIQGHISV-JXMROGBWSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Cell penetrant and specific inhibitor of an m6A reader YTHDF2.
DC-Y13-27 is a cell penetrant and specific inhibitor of an m6A reader YTHDF2 that overcomes MDSC(myeloid-derived suppressor cell)-induced immunosuppression and enhances combined IR and/or anti-PD-L1 treatment.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable