Principaux documents
SML3873
Sigma-Aldrich
Pip6 PARP-1 inhibitor
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-4-(3-(3-(1,1-difluoroethyl)-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine-7-carbonyl)-4-fluorobenzyl)phthalazin-1(2H)-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H21F3N6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
482.46
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Actions biochimiques/physiologiques
Cell penetrant and potent inhibitor of PARP-1 that exhibits potent cytotoxicity in cancer cells.
Pip6 is a cell penetrant and potent inhibitor of PARP-1 (Poly (ADP-ribose) polymerase 1) that exhibits potent cytotoxicity in cancer cells. It appears that Pip6 improved cytotoxicity is due to enhanced target residence time on PARP-1.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable