Principaux documents
SML3716
Sigma-Aldrich
MS6105
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(5-(Cyclopropylmethyl)-3-(3-(6-(13-(((S)-1-((2S,4R)-4-hydroxy-2-((4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)amino)-13-oxotridecanamido)hex-1-yn-1-yl)phenyl)-4-(4-sulfamoylbenzyl)-1H-pyrazol-1-yl)thiazole-4-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C65H81N9O9S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1228.59
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
O=C(NCCCCC#CC1=CC(C2=NN(C(CC3CC3)=C2CC4=CC=C(C=C4)S(N)(=O)=O)C5=NC(C(O)=O)=CS5)=CC=C1)CCCCCCCCCCCC(N[C@H](C(N6C[C@@H](C[C@H]6C(NCC7=CC=C(C=C7)C8=C(N=CS8)C)=O)O)=O)C(C)(C)C)=O
InChI
1S/C65H81N9O9S3/c1-43-59(85-42-69-43)48-30-26-47(27-31-48)39-68-61(78)55-38-50(75)40-73(55)62(79)60(65(2,3)4)71-57(77)23-16-11-9-7-5-6-8-10-15-22-56(76)67-34-17-13-12-14-19-44-20-18-21-49(35-44)58-52(36-45-28-32-51(33-29-45)86(66,82)83)54(37-46-24-25-46)7
Clé InChI
APEYSKGQWJKJAZ-LCLGPXMOSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Cell penetrant, potent and selective lactate dehydrogenase (LDH) degrader (PROTAC) that effectively degrades LDHA and LDHB in PANC1 cells
MS6105 is a cell penetrant, potent and selective lactate dehydrogenase (LDH) degrader (PROTAC) that effectively degrades LDHA and LDHB in multiple pancreatic cancer cell lines. MS6105 potently inhibits the proliferation of PANC1 cells.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable