SML3681
ATM-3507
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
ATM 3507, [3-[[2,3-Dimethyl-1-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-1H-indol-5-yl]oxy]phenyl][4-[2-(4-fluorophenyl)ethyl]-1-piperazinyl]-methanone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
, Colorless to light brown
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable