SML3498
L6H21
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2E)-3-(2,3-Dimethoxyphenyl)-1-(4-methoxyphenyl)-2-propen-1-one, (E)-2,3,4′-Trimethoxy-chalcone, (E)-2,3-Dimethoxy-4′-methoxychalcone, L 6H21
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable