Principaux documents
SML3450
Sigma-Aldrich
PA-8
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-​Amino-​5,​8-​dihydro-​5-​[3-​methoxy-​4-​(2-​propen-​1-​yloxy)​phenyl]​-pyrido[2,​3-​d]​pyrimidine-​4,​7(3H,​6H)​-​dione, PA 8
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H18N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Actions biochimiques/physiologiques
PA-8 is a potent and selective PACAP type I (PAC1) receptor agonist that inhibits the phosphorylation of CREB induced by PACAP in PAC1- receptor-expressing CHO cells. PA-8 blocks PACAP-induced aversive responses and mechanical allodynia in mice.
Potent and selective PACAP type I (PAC1) receptor antagonist.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable