SML3292
8-nitro-Cgmp Sodium
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
8-Nitro-guanosine cyclic 3′,5′-(hydrogen phosphate) sodium, 8-Nitro-guanosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@@H]1[C@@H]([C@@H](CO2)O[C@H]1N3C([N+]([O-])=O)=NC4=C3N=C(NC4=O)N)OP2([O-])=O.[Na+]
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable