SML3243
NA-11
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(2-(2-(5-hydroxypent-1-yn-1-yl)phenyl)-4H,10H-benzo[f]pyrazolo[5,1-c][1,4]oxazepin-7-yl)acetamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OCCCC#CC1=CC=CC=C1C2=NN3C(COC(C=C(NC(C)=O)C=C4)=C4C3)=C2
InChI
1S/C24H23N3O3/c1-17(29)25-20-11-10-19-15-27-21(16-30-24(19)13-20)14-23(26-27)22-9-5-4-8-18(22)7-3-2-6-12-28/h4-5,8-11,13-14,28H,2,6,12,15-16H2,1H3,(H,25,29)
Clé InChI
VVMOXIHBNMUNFJ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3