SML3187
WIN 18446
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Bis-diamine, Bisdiamine, Fertilysin, N,N′-1,8-Octanediylbis[2,2-dichloro-acetamide; N,N′-Bis(dischloroacetyl)-1,8-octamethylenediamine, NSC 59354, NSC59354, WIN 18,446
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(NCCCCCCCCNC(C(Cl)Cl)=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C12H20Cl4N2O2/c13-9(14)11(19)17-7-5-3-1-2-4-6-8-18-12(20)10(15)16/h9-10H,1-8H2,(H,17,19)(H,18,20)
Clé InChI
FAOMZVDZARKPFJ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable